The cell size is not a defined release criterion for this product. However, literature indicates that Human CD34+ Progenitor Cells typically have diameters ranging from 7 to 10 micrometers.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human umbilical cord blood
Morphology:
(progenitor)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human umbilical cord blood
product line
PromoCell®
packaging
pkg of 100,000 cells
morphology
(progenitor)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
CD34 jest glikozylowanym białkiem transmembranowym i stanowi dobrze znany marker prymitywnych komórek progenitorowych krwi i szpiku kostnego, zwłaszcza hematopoetycznych i śródbłonkowych komórek macierzystych. Chociaż biologiczne funkcje CD34 są w dużej mierze nieznane, ostatnie dane sugerują, że CD34 jest zaangażowany w utrzymanie komórek progenitorowych w fenotypowo niezróżnicowanym stanie. PromoCell oferuje komórki progenitorowe CD34+ pochodzące z krwi pępowinowej zdrowych dawców. Komórki progenitorowe CD34+ zawierają dwie główne subpopulacje komórkowe, hematopoetyczne i śródbłonkowe komórki progenitorowe. Dlatego też komórki progenitorowe CD34+ nadają się do szeregu badań, np. ukierunkowanego różnicowania w bardziej zaangażowane typy komórek krwi i linii śródbłonka.
Biochem/physiol Actions
Krew pępowinowa
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of CD34+ Progenitor Cells. They are routinely characterized by flow cytometry analyzing the viability, cell size, and the presence of significant markers, i.e. CD34. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość namnażania: 5000 komórek na ml Testowane markery: CD34 pozytywne
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Do you have any information about the size of these cells? I need a human cell that can be cultured but less than 5 micrometer. Thanks.
1 answer-
Helpful?
-
-
Does it come from a single donor?
1 answer-
Yes, as stated following the product name, these cells are isolated from a single donor.
Helpful?
-
-
I would like to know whether these are CD34+ progenitor cells isolated from cord blood and directly shipped after isolation or whether they are shipped after being cultured.
1 answer-
Yes, these cells are CD34+ progenitor cells isolated from cord blood. PromoCell Blood and Blood Progenitor Cells are cryopreserved directly after isolation (=P0). Customers will receive them cryopreserved. They haven’t been in culture before freezing.