Przejdź do
C1295
Cuvette washer
Single
Synonim(y):
cuvette cleaning
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody product type
primary antibodies
General description
Cuvette washer is supplied with a rubber stopper that fits most filter flasks and with neoprene gaskets that form seals with the open ends of the cuvettes.
Supplied with a rubber stopper that fits most filter flasks and with neoprene gaskets that form seals with the open ends of the cuvettes.
Application
Cuvette washer has been used for efficient cuvette cleaning.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z242721Z202711C0793
Cuvette washer Single
C1295
Cuvette washer
description
Single
description
-
description
-
description
Polymethacrylate, without stopper
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
-
antibody product type
-
antibody product type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cuvette washer
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)