Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human adipose tissue
Morphology:
(stromal)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human adipose tissue
product line
PromoCell®
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(stromal)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), określane również jako mezenchymalne komórki zrębu, to komórki multipotencjalne, które mogą różnicować się w różne typy komórek i mają zdolność do samoodnowy. Wykazano, że MSC różnicują się in vitro lub in vivo w adipocyty, chondrocyty, osteoblasty, miocyty, neurony, hepatocyty i komórki wysp trzustkowych. Dostępne są zoptymalizowane pożywki PromoCell wspierające zarówno wzrost MSC, jak i ich różnicowanie w kilka różnych linii. Ostatnie eksperymenty sugerują, że możliwości różnicowania do różnych typów komórek różnią się między MSC różnego pochodzenia. Ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste (hMSC-AT) są pobierane z normalnej ludzkiej tkanki tłuszczowej od indywidualnych dawców i są dostarczane w formacie kriokonserwowanym. Komórki są testowane pod kątem zdolności do różnicowania się in vitro w adipocyty, chondrocyty i osteoblasty. Komórki wykazują zweryfikowany profil ekspresji markerów, który jest zgodny z zaleceniami ISCT, zapewniając dobrze scharakteryzowane komórki (Cytotherapy (2006) Vol. 8, No. 4, 315-317).
Biochem/physiol Actions
Tkanka tłuszczowa
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Mesenchymal Stem Cells. They are tested for cell morphology, proliferation potential, adherence rate, and viability. Furthermore, they are characterized by flow cytometric analysis of a comprehensive panel of markers, namely CD73/CD90/CD105 and CD14/CD19/CD34/CD45/HLA-DR as proposed by the ISCT. Differentiation assays into adipogenic, osteogenic and chrondrogenic are performed for each lot under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 and HTLV-2, and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość powlekania: 4000 komórek na cm2Testowane markery: CD105 dodatnie, CD73 dodatnie, CD90 dodatnie, CD45 ujemne, CD34 ujemne, CD14 ujemne, CD19 ujemne, HLA-DR ujemne Zdolność różnicowania do komórek adipogennych, osteogennych i chondrogennych
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste (hMSC)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?