Przejdź do
C1305
Cafestol acetate
≥98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.47
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
3480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCC1(O)CC23CCC4c5ccoc5CCC4(C)C2CCC1C3
InChI
1S/C22H30O4/c1-14(23)26-13-22(24)12-21-9-5-17-16-7-10-25-18(16)6-8-20(17,2)19(21)4-3-15(22)11-21/h7,10,15,17,19,24H,3-6,8-9,11-13H2,1-2H3
InChI key
PTGGVIKFNQSFBY-UHFFFAOYSA-N
Application
Cafestol acetate has been used to determine the effects of coffee on heat shock response (HSR).
Biochem/physiol Actions
Cafestol is a coffee-specific diterpene. It has anti-carcinogenic and anti-inflammatory activities. Cafestol stimulates apoptosis in cells associated with colorectal and renal cancer (Caki cells). It is used to study mechanisms of anti-oxidation related to hydrogen peroxide induced oxidative stress and DNA damage. Cafestol increases the level of glutathione (GSH), by stimulating γ-glutamylcysteine synthetase. It acts as a chemopreventive agent by inducing cytochrome P-450.
Other Notes
Furan-containing diterpene from green coffee beans.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G5510SMB00390I1536
description
≥98%
description
≥98% (HPLC), from rabbit liver, suitable for substrate for α-amylase
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
blue
color
white to off-white
color
yellow
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)