Przejdź do
C1335
S-(−)-Carbidopa
≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
(S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid, S-(−)-α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-2-methylbenzenepropanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
491,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
249-271-9
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
491,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
methanol and 1 drop HCl: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI key
TZFNLOMSOLWIDK-JTQLQIEISA-N
Gene Information
human ... DDC(1644)
General description
Carbidopa is used for treating restless legs (RL) syndrome and periodic leg movements in sleep (PLMS). Carbidopa along with levodopa is used to treat Parkinson′s disease.
Biochem/physiol Actions
Peripheral inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase.
Peripheral inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase. When co-administered with L-DOPA, it prevents extra-CNS conversion to dopamine, thereby increasing CNS concentrations of effective compounds. Selectively cytotoxic to human pulmonary carcinoid and small cell lung carcinoma cells by increasing H2O2 in these cell lines, which are sensitive to reactive oxygen species.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0460000E101
Carbidopa European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0460000
Carbidopa
description
≥98% (TLC), powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC), powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
methanol and 1 drop HCl: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
ethanol: soluble 2.6 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble 7 mg/mL, H2O: soluble >10 mg/mL
Gene Information
human ... DDC(1644)
Gene Information
human ... DDC(1644)
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)