Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.05 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1640,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
mol wt
antigen (major) 190 kDa, antigen (minor) 210 kDa
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: 1:100, western blot: 1:200
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cacna1a(12286)
rat ... Cacna1a(25398)
Immunogen
Application
Immunoprecipitation (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description ~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form fractionated antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone - | clone polyclonal | clone - |
| mol wt antigen (major) 190 kDa, antigen (minor) 210 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?