Przejdź do
C-14004
Normalne ludzkie keratynocyty naskórkowe (NHEK)
Adult, pooled, 1 million cells per pellet
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human epidermis (adult)
Morphology:
(epidermal)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human epidermis (adult)
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(epidermal)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Komórki są rozpuszczane w wodzie RNAlater w celu późniejszej analizy RNA, DNA lub białka. Należy pamiętać, że peletek komórek nie można ożywić.
Application
Pierwotne prawidłowe ludzkie keratynocyty naskórkowe (NHEK) są izolowane z naskórka dorosłej skóry (w różnych lokalizacjach) od różnych dawców. Są one głównym typem komórek w naskórku, stanowiąc około 90% komórek. Keratynocyty naskórka powstają w warstwie podstawnej i przemieszczają się w górę przez kolejne warstwy naskórka. Podczas tego ruchu ulegają stopniowemu różnicowaniu i zmianom morfologicznym, aż dotrą do warstwy rogowej naskórka, gdzie tworzą warstwę pozbawionych jąder, płaskich i silnie zrogowaciałych komórek płaskonabłonkowych. Warstwa ta stanowi skuteczną barierę przed wnikaniem czynników zakaźnych do organizmu i minimalizuje utratę wilgoci. Keratynocyty są również zdolne do wytwarzania różnych cytokin, czynników wzrostu, interleukin i czynników dopełniacza. Dlatego keratynocyty są ważne dla gojenia się ran, stanów zapalnych i odpowiedzi immunologicznej. Normalne ludzkie fibroblasty skórne (NHDF) i normalne ludzkie melanocyty naskórkowe (NHEM) hodowane w pożywce M2 od tego samego dawcy są dostępne na życzenie.
Biochem/physiol Actions
Skóra
Physical form
Pelet rozpuszcza się w RNAlater® w celu dalszej analizy profili DNA, RNA lub białek. Komórek nie można ożywić.
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of the corresponding cells. They are tested for cell viability, cell morphology, growth performance and for cell-type specific markers. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Peletki komórkowe mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w temperaturze -20°C i przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C. Uwaga: Peletki komórkowe nie zamarzają w temperaturze -20°C. Przed otwarciem fiolki należy zawsze krótko odwirować produkt.
Legal Information
RNAlater is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)