Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł 1725,50 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
Nazwa produktu
CGS-21680 hydrochloride hydrate, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)nc(NCCc4ccc(CCC(O)=O)cc4)nc23
InChI
1S/C23H29N7O6.ClH.H2O/c1-2-25-21(35)18-16(33)17(34)22(36-18)30-11-27-15-19(24)28-23(29-20(15)30)26-10-9-13-5-3-12(4-6-13)7-8-14(31)32;;/h3-6,11,16-18,22,33-34H,2,7-10H2,1H3,(H,25,35)(H,31,32)(H3,24,26,28,29);1H;1H2/t16-,17+,18-,22+;;/m0../s1
InChI key
VIRPCGAECNOLOO-VBQNEDDFSA-N
Gene Information
human ... ADORA2A(135), ADORA2B(136)
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description solid | description solid | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition OK to freeze, protect from light |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 20 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 100 mM |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?