Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Supplied with a rubber stopper that fits most filter flasks and with neoprene gaskets that form seals with the open ends of the cuvettes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cuvette washer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?