Przejdź do
C1511
Colistin sodium methanesulfonate
~11,500 U/mg
Synonim(y):
Colimycin sodium methanesulfonate, Methanesulfonic acid derivative of Polymyxin E, Polymyxin E sodium methanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
100000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H115N16Na5O28S5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1759.90
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
232-516-9
MDL number:
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
specific activity
~11,500 U/mg
solubility
H2O: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CCC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@H]1CCNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCN)NC(=O)[C@@H](CCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCN)NC1=O)C(C)O
InChI
1S/C53H100N16O13.5CH4O3S.5Na/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;5*1-5(2,3)4;;;;;/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);5*1H3,(H,2,3,4);;;;;/q;;;;;;5*+1/p-5/t30?,31-,32-,33+,34-,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;;;;;;;;;;/m1........../s1
InChI key
WSDSONZFNWDYGZ-BKFDUBCBSA-I
General description
Chemical structure: peptide
Application
Colistin sodium methanesulfate is used to permeabilize bacterial cell membranes and to study mannose-resistant haemagglutination.
Biochem/physiol Actions
Colistin is a cationic, multicomponent lipopeptide antibiotic. It consists of a cyclic heptapeptide with tripeptide side chain, acylated at the N terminus by a fatty acid. It exhibits a potent anti-endotoxin. Colistin interacts with the anionic LPS molecules and displaces calcium and magnesium ions. It solubilzes the cytoplasmic membrane resulting in leakage of cytosol which contributes to the bactericidal effect.
Mode of Action: Binds to lipids on the cell cytoplasmic membrane of Gram-negative bacteria and disrupts the cell wall integrity.
Antimicrobial spectrum: Gram-negative bacteria.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C26000002765592446
description
~11,500 U/mg
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
from Bacillus colistinus
description
derivatization grade (GC derivatization), 0.5 M
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colistin sodium methanesulfonate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How I can convert U/mg (specific activity of this product) to mg/mg? Thanks
    1 answer
    1. Quantitative purity testing is not performed on this product. The minimum activity is 11,500 units per milligram. The maximum allowable related substances is 5.5%. These values vary from lot to lot and are reported in the product Certificate of Analysis. The amount of powder in each vial may be determined by dividing the number of units in a given package size by the lot specific activity results. For example, 10000000 units / 11500 IU per milligram = 869.6 mg per vial. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c1511#product-documentation