Przejdź do
C1605
Z-Val-Asp(O-Me)-Val-Ala-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone
powder, ≥95%
Synonim(y):
Z-VDVAD-FMK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C32H46N5O11F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
695.73
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(=O)OC)NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C(C)C)C(=O)CF
InChI
1S/C32H46FN5O11/c1-17(2)26(30(44)34-19(5)28(42)35-21(23(39)15-33)13-24(40)47-6)37-29(43)22(14-25(41)48-7)36-31(45)27(18(3)4)38-32(46)49-16-20-11-9-8-10-12-20/h8-12,17-19,21-22,26-27H,13-16H2,1-7H3,(H,34,44)(H,35,42)(H,36,45)(H,37,43)(H,38,46)/t19-,21-,22-,26-,27-/m0/s1
InChI key
ANTIWMNLIROOQF-IREHUOSBSA-N
Gene Information
human ... CASP2(835)
mouse ... CASP2(12366)
rat ... CASP2(64314)
Biochem/physiol Actions
A cell-permeable inhibitor of caspase-2, which exhibits competitive and irreversible inhibition.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)