Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 309,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 637,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H19NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
201-763-4
eCl@ss:
32150313
Form:
powder
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Choline bitartrate,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
[O-]C([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1
InChI key
QWJSAWXRUVVRLH-LREBCSMRSA-M
General description
Choline acetyltransferase substrate
Application
Choline bitartrate has been used as one of the components in experimental diets to study the effects on reproductive processes and on bone genes during gestation and lactation.
Biochem/physiol Actions
Acyl group acceptor
Choline bitartrate is known to serve as a dietary supplement. Choline acts as a precursor for acetylcholine synthesis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% |
| form powder | form - | form - | form powder or crystals |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline bitartrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?