Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.32
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?