Merck
C1791
Cresyl Violet acetate
Technical grade.
Synonim(y):
9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.33
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
EC Number:
234-043-3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
composition
Dye content, ~70%
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)=O.Nc1cc2OC3=CC(=N)C=CC3=Nc2c4ccccc14
InChI
1S/C16H11N3O.C2H4O2/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;1-2(3)4/h1-8,17H,18H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
ORIKHDNZZCTIAD-UHFFFAOYSA-N
Application
Recommended substitute for Cresyl echt Violet (Cresyl Fast Violet)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cresyl Violet acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)