Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.17
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsolubility
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
Biochem/physiol Actions
Competitive mGluR1 metabotropic glutamate receptor antagonist; mGluR2 metabotropic glutamate receptor agonist.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?