Solubility is tested up to 10mg/mL in anhydrous DMSO. Capsazepine should not be reconstituted in aqueous solutions such as water.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 923,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21ClN2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.90
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
923,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Capsazepine, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc2CCCN(Cc2cc1O)C(=S)NCCc3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
InChI key
DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TRPV1(7442), TRPV4(59341)
rat ... Trpv1(83810)
Application
Capsazepine has been used as a transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV1) antagonist:
- to study its effect on capsaicin induced extracellular signal-regulated kinase (ERK) phosphorylation
- to study the role of TRPV1 in central terminals on nociception in rats
- for functional characterization of the TRPV1 in bull spermatozoa
Biochem/physiol Actions
Capsazepine is a synthetic analog of capsaicin and a transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV1) antagonist. It exhibits anti-proliferative and anti-cancer effects in various cancer types including oral squamous cell carcinoma, non-small cell lung cancer (NSCLC), breast cancer, and prostate cancer cell lines (HSC-3, H460, MDA-231, and PC-3 respectively). Capsazepine recovers impaired lung mechanics during endotoxemia and it may be a potential therapeutic target for acute lung injury (ALI).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Capsazepine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
With respect to product number catalog C191, concentrations below 10 mg/ml can be diluted with water?