Przejdź do
C1934
Magenta™ Nasadka 2-drożna
natural
Synonim(y):
zakrętka probówki, zakrętki do probówek
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32039090
Color:
natural
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
color
natural
compatibility
for use with 25 mm culture tubes
General description
  • Nasadka 2-drożnaMagenta™ jest wykonana z polipropylenu.
  • Średnica 25 mm x wysokość 31 mm.
  • Współpracuje z probówkami o średnicy 25 mm.
  • Pierścień kroplowy minimalizuje zanieczyszczenie, zapobiegając kondensacji między probówką testową a ścianką nasadki.
  • Rowek nasadki mieści filtr eliminujący zanieczyszczenia poprzez oczyszczanie napływającego powietrza.
  • Elastyczne żebra.
  • Wizualnie przezroczysta.
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie i wielokrotnego użytku.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V8380T8654V8505
Magenta™ vessel GA-7-3
V8380
Magenta™ vessel
Magenta™ vessel 7-way tray
T8654
Magenta™ vessel
Magenta™ vessel GA-7
V8505
Magenta™ vessel
description
natural
description
GA-7-3
description
7-way tray
description
GA-7
color
natural
color
-
color
-
color
-
compatibility
for use with 25 mm culture tubes
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)