Przejdź do
C197
8-(3-Chlorostyryl)caffeine
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
1,3,7-Trimethyl-8-(3-chlorostyryl)xanthine, CSC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15ClN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1nc2C(=O)N(C)C(=O)N(C)c2n1C)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C16H15ClN4O2/c1-19-12(8-7-10-5-4-6-11(17)9-10)18-13-14(19)20(2)16(23)21(3)15(13)22/h4-9H,1-3H3/b8-7+
InChI key
MHYRUZOJQQLLQS-BQYQJAHWSA-N
Gene Information
Application
8-(3-Chlorostyryl)caffeine has been used as an adenosine A2A receptor antagonist:
  • to study its effects on levodopa (L-DOPA)-induced dopamine (DA) release in rat striatum
  • to study its effect on the nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) activity in macrophages
  • to determine its effects on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
Biochem/physiol Actions
8-(3-Chlorostyryl)caffeine is a selective adenosine A2A receptor antagonist and monoamine oxidase B (MAO B) inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Photosensitive, store in the dark
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27602C6035205548
description
≥98% (HPLC), solid
description
anhydrous, tested according to Ph. Eur.
description
analytical standard, 1.0 mg/mL in methanol
description
Trimethylated xanthine that acts as a potent central nervous system stimulant.
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
solubility
-
solubility
chloroform: 50 mg/mL
color
white
color
-
color
-
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)