Yes, the final concentration of BPE is 0.004 mg/mL.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 881,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
881,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka do wzrostu keratynocytów 2 (gotowa do użycia)
Application
Keratinocyte Growth Medium 2 to pozbawiona surowicy pożywka opracowana do hodowli keratynocytów naskórka bez komórek zasilających. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do keratynocytów końskich i świńskich, a także mysich i szczurzych keratynocytów po dostosowaniu stężenia CaCl2. Ponadto jest odpowiednia dla szczurzych keratynocytów rogówki. Zalecana dla: Normalnych ludzkich keratynocytów naskórkowych (NHEK), młodocianych napletków Normalnych ludzkich keratynocytów naskórkowych (NHEK), dorosłych dawców
Packaging
Część systemu hodowli komórkowej oferowanego w różnych formatach:Pożywka hodowlana (gotowa do użycia): Zawiera pożywkę podstawową i suplementMixZestaw pożywki hodowlanej: Zawiera pożywkę podstawową i zestaw suplementówSupplementMix: Zawiera wszystkie suplementy pożywki wstępnie zmieszane w jednej fiolceSupplementPack: Zawiera wszystkie suplementy pożywki w pojedynczych fiolkach
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Ekstrakt z przysadki bydlęcej: 0,004 ml / ml Naskórkowy czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 0,125 ng / ml Insulina (rekombinowana ludzka): 5 µg / ml Hydrokortyzon: 0,33 µg / ml Epinefryna: 0,39 µg / ml Transferyna (rekombinowany ludzki): 10 µg / ml CaCl2: 0,06 mM Uwaga: CaCl2 jest dostarczany jako oddzielny roztwór podstawowy. Pozwala to użytkownikom na indywidualne dostosowanie stężenia CaCl2. Aby zapewnić maksymalną wydajność wzrostu normalnych ludzkich keratynocytów, PromoCell zaleca dodanie całego 60 μl roztworu podstawowego CaCl2, co daje końcowe stężenie 0,06 mM CaCl2. W przypadku, gdy wymagane jest wyższe stężenie CaCl2 (np. eksperymenty różnicowania), 0,5 M roztwór CaCl2 można zamówić osobno (C-34006).
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix, roztwór CaCl2 lub SupplementPack w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywane produkty zachowują stabilność do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Keratinocyte Growth Medium 2 are subjected to comprehensive quality control tests using primary human keratinocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested keratinocytes. Approved inhouse lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu keratynocytów 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
what is the concentration of BPE? Is it 0.004 mg/ml ?.