Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17ClN4S · 2HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
form
solid
color
white
solubility
H2O: >20 mg/mL, ethanol: 3.30 mg/mL, DMSO: >30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[H].Br[H].Clc1ccc(CNC(=N)SCCCc2c[nH]cn2)cc1
InChI
1S/C14H17ClN4S.2BrH/c15-12-5-3-11(4-6-12)8-18-14(16)20-7-1-2-13-9-17-10-19-13;;/h3-6,9-10H,1-2,7-8H2,(H2,16,18)(H,17,19);2*1H
InChI key
JIJQPEZAVLJZBO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective H3 histamine receptor antagonist that crosses the blood-brain barrier.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Hygroscopic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?