Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2620,00 zł
Nazwa produktu
Z-Val-Ala-Asp fluoromethyl ketone, powder, ≥90% (TLC)
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)CF
InChI
1S/C21H28FN3O7/c1-12(2)18(25-21(31)32-11-14-7-5-4-6-8-14)20(30)23-13(3)19(29)24-15(9-17(27)28)16(26)10-22/h4-8,12-13,15,18H,9-11H2,1-3H3,(H,23,30)(H,24,29)(H,25,31)(H,27,28)/t13-,15-,18-/m0/s1
InChI key
SUUHZYLYARUNIA-YEWWUXTCSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, ≥90% (TLC) | description solid | description powder, ≥95% | description The Caspase Inhibitor I, Biotin Conjugate controls the biological activity of Caspase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications. |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in ambient |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?