Pożywka do wzrostu komórek nabłonka dróg oddechowych (gotowa do użycia)
Application
Airway Epithelial Cell Growth Medium to pozbawiona surowicy pożywka zoptymalizowana do hodowli in vitro komórek nabłonkowych z dużych dróg oddechowych. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do komórek nabłonka dróg oddechowych koni, świń, myszy, nietoperzy i szczurów. Zalecana dla: ludzkich komórek nabłonka nosa (HNEpC) ludzkich komórek nabłonka oskrzeli (HBEpC) ludzkich komórek nabłonka tchawicy (HTEpC)
Packaging
Część systemu hodowli komórkowej oferowanego w różnych formatach:Pożywka hodowlana (gotowa do użycia): Zawiera pożywkę podstawową i suplementMixZestaw pożywki hodowlanej: Zawiera pożywkę podstawową i zestaw suplementówSupplementMix: Zawiera wszystkie suplementy pożywki wstępnie zmieszane w jednej fiolceSupplementPack: Zawiera wszystkie suplementy pożywki w pojedynczych fiolkach
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Ekstrakt z przysadki bydlęcej: 0,004 ml / ml Naskórkowy czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 10 ng / ml Insulina (rekombinowana ludzka): 5 µg / ml Hydrokortyzon: 0,5 µg / ml Epinefryna: 0,5 µg / ml Trijodo-L-tyronina: 6,7 ng / ml Transferyna, holo (ludzka): 10 µg / ml Kwas retinowy: 0,1 ng / ml
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix lub SupplementPack w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Przy prawidłowym przechowywaniu produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
All lots of PromoCell Airway Epithelial Cell Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human airway epithelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested airway epithelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).