Przejdź do
C-21260
Pożywka do wzrostu komórek nabłonka dróg oddechowych
Basal Medium, 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-39165 lub C-39160
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
W połączeniu z C-39165 lub C-39160 uzyskuje się kompletną pożywkę.
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka podstawowa dla komórek nabłonka dróg oddechowych (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z suplementami pożywki: C-39165 lub C-39160
Application
Airway Epithelial Cell Growth Medium to pozbawiona surowicy pożywka zoptymalizowana do hodowli in vitro komórek nabłonkowych z dużych dróg oddechowych. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do komórek nabłonka dróg oddechowych koni, świń, myszy, nietoperzy i szczurów. Zalecana dla: ludzkich komórek nabłonka nosa (HNEpC) ludzkich komórek nabłonka oskrzeli (HBEpC) ludzkich komórek nabłonka tchawicy (HTEpC)
Packaging
Część systemu hodowli komórkowej oferowana w różnych formatach:
Pożywka wzrostowa (gotowa do użycia): Zawiera pożywkę podstawową i mieszankę uzupełniającą
Zestaw pożywki hodowlanej: Zawiera pożywkę podstawową i zestaw suplementów
SupplementMix: Zawiera wszystkie suplementy pożywki wstępnie zmieszane w jednej fiolce
SupplementPack: Zawiera wszystkie suplementy pożywki w pojedynczych fiolkach
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Airway Epithelial Cell Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human airway epithelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested airway epithelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)