Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2400,00 zł
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
impurities
≤0.3% mC2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate), ≤0.3% mC3 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me), ≤0.3% mC4 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-Ac), ≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.5% single Impurity (redox titration), ≤1.0% mC1 (redox titration, DMT-rC(ac)me-DMT), ≤3% residual Solvent content
color
white to off-white
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
compatibility
configured for ABI
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
P(N(C(C)C)C(C)C)(O[C@@H]1[C@H](O[C@H](C1OC)N5C=CC(=NC5=O)NC(=O)C)COC(c4ccc(cc4)OC)(c3ccc(cc3)OC)c2ccccc2)OCCC#N
InChI
1S/C42H52N5O9P/c1-28(2)47(29(3)4)57(54-26-12-24-43)56-38-36(55-40(39(38)52-8)46-25-23-37(44-30(5)48)45-41(46)49)27-53-42(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(50-6)20-16-32)33-17-21-35(51-7)22-18-33/h9-11,13-23,25,28-29,36,38-40H,12,26-27H2,1-8H3,(H,44,45,48,49)/t36-,38-,39?,40-,57?/m1/s1
InChI key
WNWUMIPFLOKTEZ-IXZONTHDSA-N
General description
Application
- Diagnostic probes
- Aptamer and ribozyme development
- Mixed 2′O-Methyl-RNA/DNA antisense molecules
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description configured for ABI | description - | description configured for PerkinElmer, configured for Polygen | description - |
| biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) | biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) | biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) | biological source - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR) | assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-2′O-Methyl-rC(ac) Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?