Fibroblast Basal Medium 2, bez czerwieni fenolowej (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Application
Fibroblast Growth Medium 2 jest pożywką o niskiej zawartości surowicy i została opracowana do hodowli in vitro dorosłych ludzkich fibroblastów. Pożywka jest zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do fibroblastów bydlęcych, świńskich i szczurzych, a także linii komórkowych fibroblastów. Zalecana dla: Normalnych ludzkich fibroblastów skórnych (NHDF), dorosłych dawców Ludzkich fibroblastów płucnych (HPF) Ludzkich fibroblastów adwentystycznych aorty (HAoAF) Ludzkich fibroblastów macicy (HUF).
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
All lots of PromoCell Fibroblast Growth Medium 2 are subjected to comprehensive quality control tests using primary human adult fibroblasts. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested adult fibroblasts. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials