Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 414,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 790,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41141804
MDL number:
eCl@ss:
32160703
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
functional group
ketone
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC4=O)([H])[C@]4([H])[C@]1([H])CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-23,25,28H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
YIKKMWSQVKJCOP-ABXCMAEBSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
5-Cholesten-3β-ol-7-one yields clear to slightly hazy, colorless to faint yellow solution in chloroform at 250 mg/5 ml.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥90% | description - | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| functional group ketone | functional group - | functional group - |
| assay ≥90% | assay - | assay >99% (TLC) |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| form powder | form - | form powder |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in dry ice |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?