Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
form
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Melanocyte M2 Basal Medium, bez czerwieni fenolowej (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z suplementami: C-39420
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z suplementami: C-39420
Application
Melanocyte Growth Medium M2 to wolna od surowicy i PMA (Phorbol Myristate Acetate) pożywka, która została opracowana do zoptymalizowanej hodowli in vitro ludzkich melanocytów. Jest również odpowiednia dla ludzkich komórek nabłonka barwnikowego, komórek neuronalnych i komórek czerniaka. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do melanocytów końskich, świńskich, mysich i szczurzych. Zalecane dla: Normalne ludzkie melanocyty naskórkowe (NHEM), młodociany napletek, hodowane w pożywce M2 Normalne ludzkie melanocyty naskórkowe (NHEM), dorosły dawca, hodowane w pożywce M2
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
All lots of PromoCell Melanocyte Growth Medium M2 are subjected to comprehensive quality control tests using primary human melanocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested melanocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium (Ready-to-use): Includes phenol red-free Basal Medium and SupplementMixSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vial
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?