Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1350,00 zł
biological source
Zygosporium mansonii
Quality Segment
form
ready-to-use solution
concentration
5 mg/mL in DMSO
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
advanced drug delivery
mode of action
enzyme | interferes
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@H](C)C(=C)[C@@H](O)[C@@H]3\C=C\C[C@H](C)C(=O)[C@](C)(O)\C=C\[C@@H](OC(C)=O)[C@@]13C(=O)N[C@H]2Cc4ccccc4
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
InChI key
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description Ready Made Solution, from Zygosporium mansonii, 5 mg/mL in DMSO | description from Zygosporium mansonii, ≥98% (HPLC), powder | description Induces changes in cell morphology and motility with no effect on sugar transport. |
| mode of action enzyme | interferes | mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) - | application(s) - |
| form ready-to-use solution | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytochalasin D
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - Solvent
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?