Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Osteoblast Basal Medium (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Aby utworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z suplementami: C-39615
Aby utworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z suplementami: C-39615
Application
Pożywka Osteoblast Growth Medium została zoptymalizowana pod kątem hodowli in vitro ludzkich osteoblastów. Płodowa surowica cielęca w pożywce jest ściśle testowana pod kątem optymalnej wydajności. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do osteoblastów bydlęcych, mysich i szczurzych, a także linii komórkowych osteoblastów. Zalecane dla: Ludzkie osteoblasty (HOB)
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Osteoblast Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human osteoblasts. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested osteoblasts. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vial
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu osteoblastów
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?