Przejdź do
C-27101
Pożywka do wzrostu chondrocytów
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Synonim(y):
Pożywka dla chondrocytów, Pożywka dla komórek chrząstki, Pożywka wzrostowa dla chondrocytów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160701
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka do wzrostu chondrocytów (gotowa do użycia)
Application
Pożywka Chondrocyte Growth Medium została opracowana do hodowli in vitro ludzkich chondrocytów. Płodowa surowica cielęca w pożywce jest ściśle testowana pod kątem optymalnej wydajności. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do pierwotnych chondrocytów świńskich i szczurzych. Zalecane dla: Chondrocyty ludzkie (HCH)
Packaging
Część systemu hodowli komórkowej oferowanego w różnych formatach:Pożywka hodowlana (gotowa do użycia): Zawiera pożywkę podstawową i suplementMixZestaw pożywki hodowlanej: Zawiera pożywkę podstawową i zestaw suplementówSupplementMix: Zawiera wszystkie suplementy pożywki wstępnie zmieszane w jednej fiolceSupplementPack: Zawiera wszystkie suplementy pożywki w pojedynczych fiolkach
Preparation Note
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywane produkty zachowują stabilność do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu SupplementMix do Basal Medium, okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Chondrocyte Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human chondrocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested chondrocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C39635C27115C27111
description
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
description
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
description
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
description
Basal Medium, 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
aqueous solution
form
solution
form
aqueous solution
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 1 vial
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu chondrocytów
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)