Przejdź do
C2798
Biohazard incinerator carton
Floor model
Synonim(y):
incineration waste container, 132050001, F13205-0001, lab waste carton, waste canister, waste receptable
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
680,00 zł
578,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
eCl@ss:
32049090
578,00 zł
Cena katalogowa680,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Bel-Art F13205-0001
size
12 in. × 12 in. × 27 in.
General description
Designed to be incinerated along with its contents when full for safer disposal of biohazardous material. The sturdy corrugated cardboard box is supplied with a 1.5 mil HMHD liner to contain liquid waste and is imprinted with the "biohazard" pictogram and instructions in four languages.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BAF132050002BAF132040000BAF131920001
description
Floor model
description
width × H × L 196 mm (8 in.) × 10 in. (254 mm) × 8 in. (196 mm)
description
autoclavable
description
to hold, 12 x 24 in (30 x 61 cm) bag
size
12 in. × 12 in. × 27 in.
size
-
size
-
size
-
manufacturer/tradename
Bel-Art F13205-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F13205-0002
manufacturer/tradename
Bel-Art F13204-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F13192-0001
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)