Przejdź do
C-28030
Pożywka dla komórek jednojądrzastych
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
PromoCell®
form
liquid
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka dla komórek jednojądrzastych (gotowa do użycia)
Application
Mononuclear Cell Medium to bardzo bogate krótkoterminowe podłoże podtrzymujące, które zapewnia najwyższą żywotność komórek jednojądrzastych z krwi pępowinowej, krwi obwodowej dorosłych i innych źródeł, np. szpiku kostnego. Nadaje się do utrzymywania komórek jednojądrzastych przez maksymalnie 48 godzin przed przystąpieniem do eksperymentów. Zalecane dla: Ludzkich komórek jednojądrzastych z krwi pępowinowej (hMNC-CB) Ludzkich komórek jednojądrzastych z krwi obwodowej (hMNC-PB)
Preparation Note
Medium składa się z butelki Basal Medium i jednej fiolki SupplementMix. Dodanie SupplementMix do Basal Medium daje w rezultacie kompletną pożywkę.
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywane produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C. Uwaga: SupplementMix jest dostarczany rozmrożony i może być zamrożony po dostarczeniu bez utraty aktywności
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Mononuclear Cell Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human mononuclear cells from cord blood and adult peripheral blood. Each lot of PromoCell Mononuclear Cell Medium is checked for unaltered shortterm maintenance of highly viable mononuclear cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C12901C12907C28077
description
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
description
Isolated from cord blood, single donor, ultra-pure, 25 million cryopreserved cells
description
Isolated from peripheral blood, single donor, ultra-pure, 25 million cryopreserved cells
description
250 ml
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 25,000,000 cells
packaging
pkg of 25,000,000 cells
packaging
pkg of 250 ml
product line
PromoCell®
product line
PromoCell®
product line
PromoCell®
product line
PromoCell®
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)