Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
PromoCell®
form
liquid
packaging
pkg of 500 mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
Pożywka do wzrostu perycytów 2 (gotowa do użycia)
Application
PromoCell Pericyte Growth Medium został opracowany do hodowli in vitro ludzkich perycytów ze wszystkich tkanek. Pożywka (gotowa do użycia) składa się z 500 ml butelki pożywki podstawowej i jednej fiolki z mieszanką uzupełniającą. Dodanie mieszanki SupplementMix do pożywki Basal Medium pozwala uzyskać kompletną pożywkę Growth Medium.
Preparation Note
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywane produkty zachowują stabilność do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu SupplementMix do Basal Medium, okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Pericyte Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human placenta-derived pericytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested pericytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?