Przejdź do
C-28081
System hodowli pierwotnych nowotworów
250 ml
Synonim(y):
Hodowla pierwotnych komórek nowotworowych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
PromoCell®
packaging
pkg of 250 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
System hodowli pierwotnych nowotworów
Application
Primary Cancer Culture System to standaryzowany, zdefiniowany i wolny od składników pochodzenia zwierzęcego (D-ACF) system do izolacji i hodowli ludzkich pierwotnych komórek nowotworowych. Pożywka została zaprojektowana jako pierwsze uniwersalne rozwiązanie do hodowli komórek in vitro do izolacji i długoterminowej hodowli pierwotnych ludzkich nowotworów złośliwych, np. z próbek guza pacjenta lub ksenograftów pochodzących od pacjenta (PDX). Dzięki precyzyjnej kontroli zrębu, długotrwała hodowla pozwala na funkcjonalną selekcję komórek nowotworowych. Zasada ta umożliwia dostęp do wzbogaconej populacji pierwotnych komórek nowotworowych. Proces selekcji pozwala uniknąć stosowania środków toksycznych. Ponieważ na poziomie komórkowym złośliwość sama w sobie jest jedynym kryterium selekcji, różnorodność komórek subpopulacji nowotworowych pierwotnego guza zostaje zachowana. System hodowli pierwotnych komórek nowotworowych może być również wykorzystywany do innych zastosowań, np. wzbogacania linii komórkowych lub usuwania komórek zrębu i innych komórek nienowotworowych z pierwotnych hodowli komórek nowotworowych. Zalecane dla: Próbki tkanki nowotworowej Komórki złośliwe / nowotworowe Założone pierwotne hodowle komórek nowotworowych
Features and Benefits
Wykonaj do pięciu izolacji guza pierwotnego za pomocą jednego zestawu pożywki
Skutecznie zapobiegaj przerostowi zrębu podczas izolowania świeżych próbek guza
Stwórz hodowlę czystych komórek nowotworowych w ciągu 4-6 tygodni
Hoduj modele nowotworów PDX in vitro
Zdefiniowana i wolna od składników zwierzęcych formuła
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Primary Cancer Cell Medium D-ACF, 250mlSupplementMix for 250mlOdczynnik do obróbki powierzchni NCCD, 2ml
Uwaga: Odczynnik NCCD jest przeznaczony do obróbki powierzchni hodowli. Nie dodawać odczynnika NCCD do pożywki.
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 2 do 8°C w ciemności, a SupplementMix w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywane produkty zachowują stabilność do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 8 tygodni w temperaturze od 2 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 2 do 8°C
Analysis Note
All lots of PromoCell Primary Cancer Cell Culture Kit are subjected to comprehensive quality control tests using a human cancer cell line. Each lot is checked for growth promoting activity for malignant cells, adherence rate, and typical morphology of the test cell line. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)