Przejdź do
C-29912
Środek mrożący Cryo-SFM
Serum-free medium for cryopreservation, 125 ml
Synonim(y):
Środek do kriokonserwacji
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
form
aqueous solution
packaging
pkg of 125 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Cryo-SFM
Application
Cryo-SFM to bezbiałkowa, zdefiniowana i wolna od składników zwierzęcych pożywka do kriokonserwacji. Zoptymalizowana formuła oparta jest na metylocelulozie, DMSO i innych krioprotektantach do kriokonserwacji pierwotnych komórek ludzkich i zwierzęcych. Cryo-SFM zapewnia doskonałe wyniki w przypadku wszystkich rodzajów komórek, w tym pierwotnych komórek ludzkich, komórek macierzystych i linii komórkowych. Komórki zamrożone w Cryo-SFM wykazują doskonałą żywotność, przyczepność i późniejszy wzrost po rozmrożeniu. Pożywka ta jest pierwszym wyborem dla wszystkich typów komórek pierwotnych i linii komórkowych.
Preparation Note
Cryo-SFM należy przechowywać w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Przy prawidłowym przechowywaniu produkt jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie.
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Odłączyć przylegające komórki za pomocą zestawu PromoCell DetachKit (C-41200, C-41210, C-41220). Ponownie zawiesić komórki w zimnej lub pokojowej temperaturze Cryo-SFM w stężeniu od 0,1 do 10 mln komórek/ml. Przenieść zawiesinę komórek do fiolek kriogenicznych, zamrażać je stopniowo (-1°C/minutę) do temperatury -70°C lub niższej przez noc, a następnie przechowywać fiolki w ciekłym azocie. Uwaga: Każdy cykl zamrażania/rozmrażania prowadzi do utraty potencjału proliferacyjnego i liczby komórek, szczególnie w przypadku pracy z delikatnymi komórkami pierwotnymi. W przypadku zamrażania komórek należy to robić przy jak najniższej liczbie przejść.
Analysis Note
All lots of PromoCell Cryo-SFM are subjected to comprehensive quality control tests. Each lot is routinely tested for its performance with primary human cells, for the absence of cytotoxicity, and for physical parameters such as osmolality and pH level. Approved in-house lots are used as a reference. In addition, all lots of Cryo-SFM have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria).
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)