Przejdź do
C3019
Coenzyme A trilithium salt
≥93%
Synonim(y):
CoA Li3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
364,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
655,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8510,00 zł
7233,50 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H33Li3N7O16P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
785.33
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
242-317-9
MDL number:
eCl@ss:
32119108
364,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.3Li/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;;;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35);;;/q;3*+1/p-3/t11-,14-,15-,16?,20-;;;/m1.../s1
InChI key
QSCBPHBAFBVXRK-HJKJOZROSA-K
General description
Coenzyme A (CoA) is synthesized from phosphopantothenate by the action of enzyme pantothenate kinase and is the master regulator.
Application
Coenzyme A trilithium salt has been used:
  • in standard curve generation in the kinetic assay of acetyltransferase Gcn5 acylation
  • as a cofactor in JNADH and JNADPH production assay
  • in the labeling of Alexa647 (AF647) probe
Biochem/physiol Actions
Coenzyme A (CoA, CoASH, HSCoA) is a coenzyme that facilitates enzymatic acyl-group transfer reactions and supports the synthesis and oxidation of fatty acids. CoA is involved in the mechanisms of a wide variety of enzymes. Acyl CoA accumulation is implicated in metabolic disorders and may indirectly lead to the pathogenesis associated with carbon-induced mitochondrial stress heart failure, diabetes and obesity.
Other Notes
For more more technical information and a complete list of Coenzyme A deriviatives visit the Acyl Transfer Reagents Resource.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
870701P234101H2012
description
≥93%
description
Avanti Research™ - A Croda Brand 870701P, powder
description
Coenzyme A, Trilithium Salt, CAS 18439-24-2, serves as a cofactor in enzymatic acetyl transfer reactions.
description
≥85%
assay
≥93%
assay
>99% (TLC)
assay
≥94% (UV)
assay
≥85%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coenzyme A trilithium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)