Przejdź do
C3029
Potassium citrate tribasic monohydrate
suitable for cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
283,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5K3O7 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.41
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-905-0
MDL number:
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (GC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
8.0-9.5
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P17222510760153
description
suitable for cell culture
description
meets USP testing specifications
description
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E332, 99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
description
purum p.a., ≥99.0% (NT)
assay
≥98% (GC)
assay
100.10%
assay
99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
assay
≥99.0% (NT)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
crystals
form
powder or crystals
form
liquid
pH
8.0-9.5
pH
-
pH
7-9 (20 °C, 5%)
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble 1 gm in 0.65 ml, alcohol: insoluble, glycerol: soluble 1 gm in 2.5 ml
solubility
H2O: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)