Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41103000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Worthington 9717089
diam. × L
1.2 cm × 29 cm
General description
Holds 5 tubes, each up to approx. 5 cm in height.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description aluminum cane with tube stops | description 5 shelf rack for LS750 Dewar | description necktube core for LD35 and LD50 dewars | description rack for 8 drawers for LS4800 liquid nitrogen refrigerator |
| packaging pack of 50 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| diam. × L 1.2 cm × 29 cm | diam. × L - | diam. × L - | diam. × L - |
| manufacturer/tradename Worthington 9717089 | manufacturer/tradename Worthington R036-9C34 | manufacturer/tradename Worthington D050-9C16 | manufacturer/tradename Worthington R05K-9C50 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?