Przejdź do
C3506
Cytosine
≥99%, synthetic (organic), powder
Synonim(y):
4-Amino-2-hydroxypyrimidine, 4-Aminopyrimidin-2-(1H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
271,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
427,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
726,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.10
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-749-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2637
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cytosine, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
NC1=NC(=O)NC=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
InChI key
OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Application
Cytosine has been used:
  • for the preparation of nucleobase solutions
  • as a standard for high-performance liquid chromatography (HPLC)
  • for the estimation of global methylation rate
  • for nucleoside 5′-triphosphate (NTP) synthesis
  • purification
Biochem/physiol Actions
Cytosine (C) is one of the four main bases found in DNA and RNA, along with adenine, guanine, and thymine (uracil in RNA).
Cytosine is a pyrimidine, which forms three hydrogen bonds to base pair with guanine. It forms a nucleotide cytidine, that is phosphorylated to cytidine 5′ monophosphate (CMP), cytidine 5′ diphosphate (CDP) and cytidine 5′ triphosphate (CTP).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1162148Y0000676PHR1350
Cytosine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1162148
Cytosine
Cytosine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1350
Cytosine
description
≥99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytosine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)