Przejdź do
C3541
Z-D-Ala-OH
Synonim(y):
N-Cbz-D-alanine, Z-D-alanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6275817
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)