Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 787,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N2O3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.97
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Z-L-Lys-SBzl hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)SCc2ccccc2
InChI
1S/C21H26N2O3S.ClH/c22-14-8-7-13-19(20(24)27-16-18-11-5-2-6-12-18)23-21(25)26-15-17-9-3-1-4-10-17;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1
InChI key
PNDSXGXPDJRQAV-FYZYNONXSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
N-α-Cbz-L-lysine thiobenzyl ester (Z-L-Lys-SBzl) is used to identify and characterize specific protease/esterase/granzyme activities associated with lymphocyte cytoplasmic granules.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 97% | description crystallized, ≥98.0% (NT) |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 97% | assay ≥98.0% (NT) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| color white | color white to off-white | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?