Przejdź do
C3858
Scienceware® cloning cylinders, polystyrene
I.D. × H 9.5 mm × 11 mm
Synonim(y):
cloning cylinder, cloning equipment, 378470300, F37847-0300, clone isolation chamber, cloning flask
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106618
eCl@ss:
32150326
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0300
I.D. × H
9.5 mm × 11 mm
General description
To isolate a clone, sterile grease (not included) is applied to bottom edge of cylinder and inverted over clone of choice. Provides an isolation chamber to trypsinize and recover clonal colonies.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7983C3983Z370789
description
I.D. × H 9.5 mm × 11 mm
description
I.D. × H 4.7 mm × 8 mm
description
I.D. × H 6.4 mm × 8 mm
description
40 of each size
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0300
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0100
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0200
manufacturer/tradename
Bel-Art H37847-0000
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
box of 3 bags
I.D. × H
9.5 mm × 11 mm
I.D. × H
4.7 mm × 8 mm
I.D. × H
6.4 mm × 8 mm
I.D. × H
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)