Przejdź do
C-39016
Pożywka do wzrostu keratynocytów 2
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-20211
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 1 vial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Keratinocyte Growth Medium 2 SupplementMix (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-20211
Application
Keratinocyte Growth Medium 2 to pozbawiona surowicy pożywka opracowana do hodowli keratynocytów naskórka bez komórek zasilających. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do keratynocytów końskich i świńskich, a także mysich i szczurzych keratynocytów po dostosowaniu stężenia CaCl2. Ponadto jest odpowiednia dla szczurzych keratynocytów rogówki. Zalecana dla: Normalnych ludzkich keratynocytów naskórkowych (NHEK), młodocianych napletków Normalnych ludzkich keratynocytów naskórkowych (NHEK), dorosłych dawców
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Ekstrakt z przysadki bydlęcej: 0,004 ml / ml Naskórkowy czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 0,125 ng / ml Insulina (rekombinowana ludzka): 5 µg / ml Hydrokortyzon: 0,33 µg / ml Epinefryna: 0,39 µg / ml Transferyna (rekombinowany ludzki): 10 µg / ml CaCl2: 0,06 mM Uwaga: CaCl2 jest dostarczany jako oddzielny roztwór podstawowy. Pozwala to użytkownikom na indywidualne dostosowanie stężenia CaCl2. Aby zapewnić maksymalną wydajność wzrostu normalnych ludzkich keratynocytów, PromoCell zaleca dodanie całego 60 μl roztworu podstawowego CaCl2, co daje końcowe stężenie 0,06 mM CaCl2. W przypadku, gdy wymagane jest wyższe stężenie CaCl2 (np. eksperymenty różnicowania), 0,5 M roztwór CaCl2 można zamówić osobno (C-34006).
Przechowywać SupplementMix w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Keratinocyte Growth Medium 2 are subjected to comprehensive quality control tests using primary human keratinocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested keratinocytes. Approved inhouse lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C20216C20211C20111
description
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
description
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
description
Basal Medium, 500 ml
description
Kit including Basal Medium and SupplementPack, 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 1 vial
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)