Przejdź do
C3909
D-Cycloserine
synthetic
Synonim(y):
(R)-4-Amino-3-isoxazolidone, 4-Amino-3-isoxazolidinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
982,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-688-4
Beilstein/REAXYS Number:
80798
MDL number:
eCl@ss:
32160703
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
mp
147 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
General description
Chemical structure: amino acid derivatives
Application
D-cycloserine has been used to inhibit serine hydroxymethyltransferase.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Inhibits cell wall biosynthesis (D-Ala peptide bond formation). Also prevents conversion of D-Ala to L-Ala. Bacteriostatic.
Partial agonist at the glycine modulatory site of NMDA glutamatergic receptors; antibiotic against Gram-negative bacteria.
Mode of Resistance: D-Ala transport interference.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C688030020PHR1765
description
synthetic
description
-
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Cycloserine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)