Przejdź do
C3920
Chondroitin disaccharide Δdi-0S sodium salt
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
α-ΔUA-[1→3]-GalNAc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H20NO11Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
3190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)12(10(21)8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
InChI key
SDRQEYWJTBWGNE-UHFFFAOYSA-N
General description
Chondroitin, a glucosaminoglycan (GAG), is a polysaccharide chain of alternating units of N-acetylgalactosamine (GalNAc) and glucuronic acid (GlcA) that can be sulfated on the either or both GalNAc and GlcA units. Chondroitin and its sulfates are frequently attached to proteins to form proteoglycans.
Application
Chondroitin disaccharide Δdi-0S may be used as a substrate for the identification and characterization of enzymes such as Clostridium perfringens unsaturated glucuronyl hydrolase. Chondroitin disaccharide Δdi-0S may be used as a reference compound in the analysis of chondroitin disaccharide sulfates.
Other Notes
ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GalNAc = N-acetyl-D-galactosamine
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H0895
description
≥95% (HPLC)
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)