Przejdź do
C-39262
Pożywka do wzrostu komórek mięśni gładkich 2
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-22262
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Pożywka do wzrostu komórek mięśni gładkich 2 SupplementPack (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-22262
Application
Smooth Muscle Cell Growth Medium 2 to pożywka o niskiej zawartości surowicy (5% V/V) opracowana do zakładania i utrzymywania hodowli komórek mięśni gładkich z naczyń krwionośnych i narządów pustych. Pożywka jest zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do hodowli bydlęcych, świńskich, mysich, psich i szczurzych komórek mięśni gładkich.Zalecane dla: Ludzkich komórek mięśni gładkich tętnicy pępowinowej (HUASMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich tętnicy wieńcowej (HCASMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich tętnicy płucnej (HPASMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich aorty (HAoSMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich oskrzeli (HBSMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich tchawicy (HTSMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich macicy (HUtSMC)
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Płodowa surowica cielęca: 0,05 ml / ml Epidermalny czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 0,5 ng / ml Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (rekombinowany ludzki): 2 ng / ml Insulina (rekombinowany ludzki): 5 µg / ml
Opakowanie SupplementPack należy przechowywać w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Smooth Muscle Cell Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human smooth muscle cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested smooth muscle cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)