Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Fibroblast Growth Medium SupplementPack (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-23210
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-23210
Application
Fibroblast Growth Medium to pozbawiona surowicy pożywka zoptymalizowana do hodowli noworodków i młodych fibroblastów. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do fibroblastów bydlęcych, świńskich i szczurzych, a także linii komórkowych fibroblastów. Zalecana dla: normalnych ludzkich fibroblastów skórnych (NHDF), młodocianych napletków
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do podłoża podstawowego: Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (rekombinowany ludzki): 1 ng / ml Insulina: 5 µg / ml
Opakowanie SupplementPack należy przechowywać w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Fibroblast Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human fibroblasts. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested fibroblasts. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu fibroblastów
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?