Przejdź do
C-39366
Podłoże do różnicowania mięśni szkieletowych
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-23260
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160703
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 1 vial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Pożywka do różnicowania komórek mięśni szkieletowych SupplementMix (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-23260
Application
Pożywka do różnicowania komórek mięśni szkieletowych to pozbawiona surowicy pożywka opracowana w celu indukowania fuzji komórek mięśni szkieletowych do miotub z typowymi wielojądrowymi syncytiami. Pożywka została zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do komórek mięśni szkieletowych myszy, szczurów, psów i królików. Zalecana dla: ludzkich komórek mięśni szkieletowych (SkMC)
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do podłoża podstawowego: Insulina (rekombinowana ludzka): 10 µg / ml
Przechowywać SupplementMix w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Skeletal Muscle Cell Differentiation Medium is tested for the capacity to fully induce the differentiation of SkMC. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C23061C23260C39365
description
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
description
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
description
Basal Medium, 500 ml
description
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
form
aqueous solution
form
liquid
form
aqueous solution
form
aqueous solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
packaging
pkg of 1 vial
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 1 vial
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)