Preadipocyte Growth Medium SupplementMix (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-27411
Application
Preadipocyte Growth Medium to pożywka o niskiej zawartości surowicy (5% V/V) opracowana do niezróżnicowanej ekspansji ludzkich preadipocytów. Pożywka została zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do preadipocytów mysich. Zalecana dla: Ludzkich białych preadipocytów (HWP)
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Płodowa surowica cielęca: 0,05 ml / ml Suplement wzrostu komórek śródbłonka: 0,004 ml / ml Epidermalny czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 10 ng / ml Hydrokortyzon: 1 µg / ml Heparyna: 90 µg / ml
Przechowywać SupplementMix w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
All lots of PromoCell Preadipocyte/Adipocyte Media are subjected to comprehensive quality control tests using primary human white preadipocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested preadipocytes. In addition, the Preadipocyte Differentiation Medium/Adipocyte Nutrition Medium are tested for the capacity to induce the terminal differentiation of preadipocytes into mature adipocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials