Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
PromoCell®
form
aqueous solution
packaging
pkg of 1 vial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Cytokine Mix E for HPC-Expansion Medium DXF
Application
Cytokine Mix E to gotowa do użycia mieszanka czynników wzrostu dostępna opcjonalnie dla HPC Expansion Medium DXF (C-28021). Wolna od składników zwierzęcych, zdefiniowana formuła zawiera rekombinowane ludzkie TPO, SCF, ligand flt-3 i IL-3. Zoptymalizowana formuła pozwala na energiczną ekspansję hematopoetycznych komórek progenitorowych, przy jednoczesnym zachowaniu ich prymitywnego fenotypu. Różnicowanie jest w znacznym stopniu zahamowane.
Preparation Note
Przechowywać Cytokine Mix w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywana prawidłowo, jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Pożywkę uzupełnioną Cytokine Mix E należy zużyć w ciągu 2 tygodni od dodania cytokin. Nie należy zamrażać całej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Hematopoietic Progenitor Media are subjected to comprehensive quality control tests using primary human mononuclear cells as well as purified hematopoietic progenitor cells from cord blood. Each lot of PromoCell HPC Expansion Medium DXF is tested for the ability to support the expansion of hematopoietic progenitor cells with a primitive phenotype. Each lot of PromoCell Hematopoietic Progenitor Medium is tested for the capacity to induce directed differentiation into hematopoietic lineages using purified CD34+ progenitor cells from cord blood. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Podłoże do ekspansji progenitorów hematopoetycznych DXF
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?